AB9304
Anti-NAP-22 Antibody, complete sequence
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Neuronal acidic protein 22, CAP-23, BASP1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Basp1(64160)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Neonatal rat brain extract. NAP-22 is heat and acid resistant. Heat or acid-treated supernatants from crude tissue or cell homogenates are good sources to analyze NAP-22 content by immunoblot.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1