Merck
AB8345
Przeciwciało anty-MMP-14
serum, Chemicon®
Synonim(y):
MT1-MMP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, FACS, ICC, IP, WB
Citations:
19
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP14(4323)
Immunogen
Domena katalityczna MT1-MMP
Application
Immunocytochemia: 5-10 μg / ml
Western blot: 5 μg / ml Oczekiwane rozmiary pasm: 60-63 kDA i 42 kDa odpowiednio proenzymu i formy degradacyjnej.
Immunoprecypitacja: 1-2 μg / mg białka całkowitego w 500 μl objętości reakcji.
Analiza FACS: 5 μg / ml (1 milion komórek na ml)
EIA: 1:10 000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-MMP-14 wykrywa poziom MMP-14 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, FC, IP, WB i IC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
MMPs & TIMPs
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje natywne i rekombinowane białka.
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,6, zawierający 0,01% azydku sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
Przechowywać przeciwciało w temperaturze -20°C przez 12 miesięcy. Unikać powtarzania cykli zamrażania i rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Kontrola pozytywna immunocytochemiczna: Komórki glejaka U251; kontrola ujemna: rak piersi MCF7.
Kontrola pozytywna Western Blot: włókniakomięsak HT1080, kontrola negatywna: MCF7 rak piersi
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Albert G Remacle et al.
The Journal of biological chemistry, 288(28), 20568-20580 (2013-06-05)
Proteolytic activity of cell surface-associated MT1-matrix metalloproteinase (MMP) (MMP-14) is directly related to cell migration, invasion, and metastasis. MT1-MMP is regulated as a proteinase by activation and conversion of the latent proenzyme into the active enzyme, and also via inhibition
Mengying Xing et al.
iScience, 27(2), 108840-108840 (2024-02-02)
N-α-acetyltransferase D (NatD) mediates N-α-terminal acetylation of histone H4 (Nt-Ac-H4), but its role in breast cancer metastasis remains unknown. Here, we show that depletion of NatD directly represses the expression of FOXA2, and is accompanied by a significant reduction in
Diana Martins et al.
Disease models & mechanisms, 10(10), 1253-1260 (2017-10-11)
Levels of matrix metalloproteases (MMPs) can be differentially regulated in response to injury or neurological diseases. For instance, it is known that selective and short-term inhibition of MMP-14, a membrane-type 1 MMP, accelerates axon regeneration. Because axon growth and regeneration
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB834504053252282942