Merck
AB8126
Przeciwciało anty-fosfo-Integryna β1 (Tyr795)
serum, Chemicon®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr795)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
120kDa
Application
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody to przeciwciało przeciwko fosfo-Integrynie β1 (Tyr795) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Integryna B1 fosforylowana na Tyr795
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB812604053252587238