Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
WB
Citations:
20
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Przeciwciało anty-winkulina, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
General description
Rozprzestrzenianie się i ruch komórek odbywa się poprzez proces wiązania receptorów integrynowych na powierzchni komórki z cząsteczkami adhezyjnymi macierzy zewnątrzkomórkowej. W komórkach ssaków winkulina jest białkiem błonowo-cytoszkieletowym w ogniskowych płytkach adhezyjnych, które bierze udział w wiązaniu cząsteczek adhezyjnych integryny z cytoszkieletem aktynowym. Mówiąc dokładniej, winkulina wiąże się z taliną na swoim N-końcu, która z kolei wiąże się z integrynami beta. Na C-końcu winkulina wiąże się z aktyną, fosfolipidami i homodimerami tworzącymi paksylinę. Kompleks wiążący winkulinę z taliną i aktyną służy do zakotwiczenia włókien aktyny w błonie (Ezzell, 1997).
Zdolność winkuliny do interakcji z integrynami w ogniskowej adhezji wydaje się być krytyczna dla kontroli mechaniki cytoszkieletu, rozprzestrzeniania się komórek i tworzenia lamellipodii. Zatem winkulina wydaje się odgrywać kluczową rolę w kontroli kształtu w oparciu o jej zdolność do modulowania struktury i funkcji ogniskowej adhezji.
Zdolność winkuliny do interakcji z integrynami w ogniskowej adhezji wydaje się być krytyczna dla kontroli mechaniki cytoszkieletu, rozprzestrzeniania się komórek i tworzenia lamellipodii. Zatem winkulina wydaje się odgrywać kluczową rolę w kontroli kształtu w oparciu o jej zdolność do modulowania struktury i funkcji ogniskowej adhezji.
~ 124 kDa
Immunogen
Epitop: Domena wewnętrzna
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający wewnętrznej domenie ludzkiej winkuliny.
Application
Wykrywaj winkulinę za pomocą tego przeciwciała przeciw winkulinie zatwierdzonego do stosowania w WB.
Research Category
Cell Structure
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Cytoskeleton
Cytoskeletal Signaling
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje wewnętrzną domenę ludzkiej winkuliny.
Przewidywana reakcja krzyżowa z małpą, świnią, krową i koniem na podstawie homologii sekwencji.
Physical form
Oczyszczono w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, pH 7,4, 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HepG2.
Lizat komórek HepG2.
Evaluated on a representative lot by Western blot on HepG2 cell lysate using Anti-Vinculin.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-winkulina
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB6039 | 04053252475016 |