Merck
AB5940
Przeciwciało anty-BACE, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BACE1(23621)
General description
70 kDa
Choroba Alzheimera (AD) charakteryzuje się postępującym tworzeniem się w mózgu nierozpuszczalnych blaszek amyloidowych i złogów naczyniowych składających się z 4-kD amyloidowego b-peptydu (Ab). Wytwarzanie Ab jest inicjowane przez proteolityczne rozszczepienie białka prekursorowego amyloidu (APP) na N-końcu Ab przez b-sekretazę. Peptyd Ab jest następnie uwalniany przez proteolityczne rozszczepienie na jego C-końcu przez g-sekretazę. Ponieważ obie te proteazy są głównymi kandydatami do interwencji terapeutycznej, trwają intensywne poszukiwania w celu zidentyfikowania tych dwóch enzymów. Ludzka transbłonowa proteaza asparaginowa (Asp2), określana jako BACE, została scharakteryzowana i wykazano, że ma wszystkie właściwości b-sekretazy. Cztery grupy potwierdziły, że BACE (lub Asp2) jest przekonującym kandydatem na b-sekretazę.
BACE jest N-glikozylowaną integralną błonową proteazą aspartylową o Mr=70 kDa. Dojrzała BACE jest wytwarzana z niedojrzałej formy poprzez serię potranslacyjnych rozszczepień proteolitycznych i glikozylacji. Analiza sekwencji ujawniła, że niedojrzała forma BACE zawiera N-końcową sekwencję sygnałową (reszty 1-21), po której następuje duża domena katalityczna, pojedyncza domena transbłonowa (reszty 461-477) i krótka domena cytoplazmatyczna (reszty 478-501). Sekwencja sygnałowa (1-21) jest odcinana od niedojrzałej formy przez peptydazę sygnałową zlokalizowaną w retikulum endoplazmatycznym (ER), dając białko proBACE (Mr=75 kDa), które zaczyna się od reszty 22. Białko proBACE jest modyfikowane przez rozszczepienie 24 reszt N-końcowych (aa 22-45), tworząc dojrzałe białko BACE.
Application
To przeciwciało anty-BACE, koniec C jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania BACE.
Western blot na transfekowanych komórkach COS7. Przeciwciało rozpoznaje pasmo o masie ~70-75 kDa. Rozpoznaje również pasmo o masie ~45 kDa.
Immunohistochemia na szczurach i małpach.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
BACE (beta-site APP Cleaving Enzyme).
Analysis Note
Kontrola
Testowana na lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Alzheimer’s Disease: Amyloid Cascade and Beyond Product Focus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB594004053252471674