Kluczowe dokumenty
AB5787
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko kanałowi wapniowemu β 2, bliskie CT
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2040,00 zł
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNB2(783)
Specyficzność
Kanał wapniowy beta2 (zależny od napięcia kanał wapniowy typu L, podjednostka beta2).
Immunogen
Epitop: w pobliżu C-końca
Syntetyczny peptyd z C-końca szczurzego kanału wapniowego beta2 (SwissProt #Q8VGC3)
Zastosowanie
Anti-Calcium Channel Antibody, β 2, near C-terminus jest przeciwciałem przeciwko kanałowi wapniowemu do stosowania w WB.
Immunoblotting: 5-10 μg/ml. Reaguje z białkiem 68 kD.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS zawierający 0,08% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2