Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STRN(6801)
General description
Striatyna występuje we wszystkich komórkach ssaków i może być zaangażowana w transport pęcherzykowy, wzrost dendrytów i sygnalizację komórkową. Wiąże podjednostki A i C fosfatazy białkowej 2A (PP2A) oraz kalmodulinę i wydaje się modulować aktywność PP2A. Wiąże również ludzkiego homologa białka drożdży, Mob1, które zostało zaangażowane w progresję mitotyczną w drożdżach. Jest członkiem rodziny białek, która obejmuje również SG2NA (striatyna 3) i Zinedin (striatyna 4).
Immunogen
Syntetyczny peptyd Striatin.
Application
Przeciwciało Anti-Striatin wykrywa poziom Striatin i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP, WB i IC.
Western blot: 1:500-1:1,000. Przeciwciało reaguje z białkiem ~110 kDa striatyny w lizacie komórek 293.
Immunocytochemia: 1:500
Immunoprecypitacja: 3 μL zalecane jako punkt wyjścia.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunocytochemia: 1:500
Immunoprecypitacja: 3 μL zalecane jako punkt wyjścia.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Reaguje ze striatiną. Brak reaktywności krzyżowej z SG2NA.
Physical form
Surowica królicza. Płyn zawierający 40% glicerolu i 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w postaci nierozcieńczonej przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania może być przechowywany w temperaturze -80°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania w temperaturze poniżej -20°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c