AB5731
Anti-Nanog Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Homeobox transcription factor Nanog, Nanog homeobox
Wybierz wielkość
799,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
799,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NANOG(79923)
mouse ... Nanog(71950)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NANOG may be useful in the immunohistochemical diagnosis of tumors. NANOG is expressed in germ cells of the fetus and in some germ cell tumors of the gonads and central nervous system (CNS).
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
0.5-1.0 µg/mL. The antibody recognizes a protein of ~35 kDa on NT2/D1 cell lysate. Additional bands of ~55 and ~130 kDa may be seen depending on sample and antibody dilution used.Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected NANOG on 10 μg of Embryonic Mouse Brain lysates
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Whole cell lysate from mouse embryonic stem cells.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane