AB5604
Anti-Calcium Channel Antibody, Voltage Gated α 2/δ-1, L-type
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Cacna2d1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNA2D1(781)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Komentarz do analizy
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 20 μg of control antigen. The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 0.75 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3