Merck
AB5581
Przeciwciało przeciwko receptorowi P2X7, domena zewnątrzkomórkowa
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... P2RX7(5027)
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Wysoce oczyszczony peptyd odpowiadający resztom 136-152 mysiego P2X7 (przystąpienie Q9Z1M0).
Application
Przeciwciało przeciwko receptorowi P2X7, domena zewnątrzkomórkowa jest przeciwciałem przeciwko receptorowi P2X7 do stosowania w WB.
Western blotting: 1:200 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura.
Cytometria przepływowa, pośrednia: 5-10 μg przeciwciała na 1x10E6 komórek.
Rozcieńczenia należy wykonać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje P2X7, domenę zewnątrzkomórkową.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z PBS, pH 7,4, zawierającego 1% BSA i 0,05% azydku sodu. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody destylowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 x g przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać przeciwciało i peptyd kontrolny w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg oczyszczonego peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5581-200UL04053252283000