Merck
AB5428P
Przeciwciało anty-Per2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Period Circadian Protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Per2(18627)
Immunogen
Sekwencja peptydowa o długości 23 aminokwasów w obrębie C-terminusa mysiego Per 2 (Albretch i wsp. 1997; Shearman i wsp. 1997; Sakamoto i wsp. 1998).
Application
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 50-100 ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj Per2 za pomocą tego przeciwciała anty-Per2 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Circadian Rhythm & Sleep
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje mysi Per 2. Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z Per 1 lub Per 3.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Sekwencja immunogenu wykazuje 77% homologii ze szczurzym Per2. Nie zaobserwowano znaczącej homologii z ludzkim Per 2 (Nagase et al. 1997). Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,1% BSA i 0,05% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Per2
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5428P04053252584480