AB5401-25UL
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody, phosphoSer 41
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
GAP-43, Neuromodulin
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer41)
informacje o genach
human ... GAP43(2596)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Signaling Neuroscience
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Synthetic peptide corresponding to amino acids surrounding the phosphoSer41 of rat GAP-43.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2