AB5388
Anti-Synphilin-1 Antibody, a.a. 829-847
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Alpha-Synuclein Interacting Protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNCAIP(9627)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Note: The antibody has also been used successfully for Western blot but results may vary from lab to lab. The usefulness of the antibody for Western blot must be determined by each individual laboratory.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1