Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cartpt(27220)
rat ... Cartpt(29131)
Immunogen
Application
Immunohistochemia: 5-10 μg/ml Doniesiono, że przeciwciało rozpoznaje CART w neuronach (ciałach komórkowych) z jądra łukowatego podwzgórza szczura.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG228) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Reward & Addiction
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko transkryptom związanym z kokainą i amfetaminą
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AB5338P | 04053252677410 |