Merck
AB5186
Przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu Kv2.1
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNB1(3745)
Immunogen
Oczyszczony peptyd ze szczurzego Kv2.1 (aminokwasy 841-857) (przystąpienie P15387),
Application
Przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu Kv2.1 wykrywa poziom kanału potasowego Kv2.1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Western blot: 1:250-1:500 z użyciem ECL na błonach mózgu szczura.
Immunohistochemia z użyciem skrawków mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje białko Kv2.1 o pełnej długości. Nie reaguje krzyżowo z żadnymi innymi antygenami kanału potasowego testowanymi do tej pory.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Powinien działać u myszy (100% homologii epitopu) oraz u ludzi i królików (88% homologii epitopu). Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina przez białko A. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierająca 1% BSA, 5% sacharozy jako stabilizatora i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 20 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 5% sacharozy i 0,025% azydku sodu). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mark G MacAskill et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 62(4), 536-544 (2020-08-30)
Myocardial infarction (MI) is one of the leading causes of death worldwide, and inflammation is central to tissue response and patient outcomes. The 18-kDa translocator protein (TSPO) has been used in PET as an inflammatory biomarker. The aims of this
Antagonistic roles of Ras-MAPK and Akt signaling in integrin-K+ channel complex-mediated cellular apoptosis.
Forzisi, et al.
Faseb Journal, 36, e22292-e22292 (2022)
Vivian W Tang
Biology direct, 1, 37-37 (2006-12-13)
Zonula occludens, also known as the tight junction, is a specialized cell-cell interaction characterized by membrane "kisses" between epithelial cells. A cytoplasmic plaque of approximately 100 nm corresponding to a meshwork of densely packed proteins underlies the tight junction membrane
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB5186-50UL04053252734274