Kluczowe dokumenty
AB5050P
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NMDAR1 Splice Variant C2
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Specyficzne dla NMDAR1 zawierającego wstawkę wariantu splicingowego C2′. Przeciwciało nie rozpoznaje podjednostek NMDAR1 receptora NMDA, które nie zawierają wstawki C2′. W metodzie Western blot przeciwciało rozpoznaje białko o masie cząsteczkowej 120 kDa. Znakuje również pojedyncze pasmo o wyższej masie cząsteczkowej, które może być posttranslacyjnie zmodyfikowaną formą białka.
Immunogen
Peptyd odpowiadający C-końcowi szczurzego wariantu splicingu NMDAR1 C2′.
Zastosowanie
Western blot: 1:2000 przy użyciu ECL
Immunohistochemia: 1:1000
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj NMDAR1 Splice Variant C2 za pomocą tego przeciwciała Anti-NMDAR1 Splice Variant C2 zatwierdzonego do stosowania w IH i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z wodorowęglanu amonu (5 mM), więc mogą być obecne pozostałości soli. Odtworzyć za pomocą 50 μl PBS. Nie zawiera konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Withdrawal from chronic intermittent alcohol exposure increases dendritic spine density in the lateral orbitofrontal cortex of mice.
McGuier, NS; Padula, AE; Lopez, MF; Woodward, JJ; Mulholland, PJ
Alcohol null
Thorsten Pauly et al.
PloS one, 3(7), e2681-e2681 (2008-07-17)
Functional and structural alterations of clustered postsynaptic ligand gated ion channels in neuronal cells are thought to contribute to synaptic plasticity and memory formation in the human brain. Here, we describe a novel molecular mechanism for structural alterations of NR1
Intrauterine growth restriction due to uteroplacental insufficiency decreased white matter and altered NMDAR subunit composition in juvenile rat hippocampi.
Schober, ME; McKnight, RA; Yu, X; Callaway, CW; Ke, X; Lane, RH
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null