Kluczowe dokumenty
AB5048P
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR1 Splice Variant C2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Specyficzność
Specific for the NMDAR1 C2 splice variants. Recognizes NMDAR-1a, 1b, 2a, and 2b NR1 splice variants. {Gorter et al, (1997), "The Role of Alternative Splicing of the NMDAR1 Receptor Subunit in Synaptic Plasticity" Chapter 4, pg 99, in The Ionotropic Glutamate Receptors , Monaghan, D.T. and Weinhold, R.J. (eds), Humana Press, New Jersey) By Western blot the antibody recognizes a protein with molecular weight of 120 kDa.
Immunogen
Peptide corresponding to the C-terminus of the rat NMDAR1 C2 splice variant.
Zastosowanie
This Anti-NMDAR1 Splice Variant C2 Antibody is validated for use in IH, WB for the detection of NMDAR1 Splice Variant C2.
Western blot: 1:1000 using ECL
Immunohistochemistry: 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1