Kluczowe dokumenty
AB5046P
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NMDAR1 Splice Variant C1
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Specyficzny dla wariantu splicingowego NMDAR1 C1. AB5046P rozpoznaje wstawkę splicingową C1 obecną w wariantach NR1, 1a, 1b, 3a i 3b. {Gorter et al, (1997), "The Role of Alternative Splicing of the NMDAR1 Receptor Subunit in Synaptic Plasticity" Rozdział 4, str. 99, w The Ionotropic Glutamate Receptors , Monaghan, D.T. i Weinhold, R.J. (red.), Humana Press, New Jersey) Przez Western blot przeciwciało rozpoznaje białko o masie cząsteczkowej 100 kDa.
Immunogen
Peptyd odpowiadający C-końcowi szczurzego wariantu splicingowego NMDAR1 C1.
Zastosowanie
Anti-NMDAR1 Splice Variant C1 Antibody jest przeciwciałem przeciwko NMDAR1 Splice Variant C1 do stosowania w WB.
Western blot: 1:1 000 przy użyciu ECL na lizacie mózgu szczura.
Immunohistochemia: 1:1,000.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z wodorowęglanu amonu (5 mM), więc mogą być obecne pozostałości soli. Odtworzyć za pomocą 50 μl PBS. Nie zawiera konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K D Holmes et al.
Journal of neurochemistry, 81(6), 1152-1165 (2002-06-18)
The N -methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) is a multimeric transmembrane protein composed of at least two subunits. One subunit, NR1, is derived from a single gene and can be subdivided into three regions: the N-terminal extracellular domain, the transmembrane regions, and
Israel Pichardo-Casas et al.
Brain research, 1436, 20-33 (2011-12-27)
In recent years, microRNAs or miRNAs have been proposed to target neuronal mRNAs localized near the synapse, exerting a pivotal role in modulating local protein synthesis, and presumably affecting adaptive mechanisms such as synaptic plasticity. In the present study we
Fadia Ibrahim et al.
Cell reports, 3(2), 301-308 (2013-02-19)
RNA binding proteins (RBPs) have emerged as major causative agents of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). To investigate the function of TAF15, an RBP recently implicated in ALS, we explored its target RNA repertoire in normal human brain and mouse neurons.
Pilar Sánchez-Blázquez et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 21(10), 938-948 (2018-06-04)
Several currently available animal models reproduce select behavioral facets of human mania as well as the abnormal glutamatergic neurotransmission and dysregulation of glycogen synthase kinase 3β that accompanies this disease. In this study, we addressed the therapeutic potential of ligands