Merck
AB3582P
Przeciwciało anty-Cyclic Nucleotide-Gated Channel 1, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CNG1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CNGA1(1259)
Immunogen
20-aminokwasowa sekwencja peptydowa w pobliżu N-końca ludzkiego CNG1 (Dhallan i wsp. 1992; Distler i wsp. 1994; Bonigk i wsp. 1993).
Epitop: C-terminus
Application
Przeciwciało anty-Cyclic Nucleotide-Gated Channel 1, C-terminus wykrywa poziom Cyclic Nucleotide-Gated Channel 1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 g/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 0,5-1 g/mL przy użyciu 1 g/mL peptydu kontrolnego na studzienkę.
Immunohistochemia: nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 2-20 μg/ml na tkance utrwalonej paraformaldehydem.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzki kanał 1 bramkowany cyklicznymi nukleotydami (CNG1). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z innymi CNG.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Sekwencja immunogenu jest w 100% zachowana u świń, 80% u bydła, 70% u psów i 57% u szczurów. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Podczas transportu niewielkie ilości przeciwciał mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku przeciwciał o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany