AB3549P
Anti-Monocarboxylate Transporter 8 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
MCT8, X-linked PEST-containing Transporter
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC16A2(6567)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG202) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Liver or kidney extracts
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2