Merck
AB3530P
Przeciwciało przeciw nabłonkowemu kanałowi sodowemu-α
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
ENaC-alpha
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCNN1A(6337)
General description
83-90kDa
Immunogen
20 aminokwasowa sekwencja peptydowa w pobliżu N-końca szczurzego ENaC alfa (Linguela i wsp. 1993; Canessa i wsp.
1993; Snyder i wsp. 1994; Waldmann i wsp. 1995; Kreutz i wsp. 1997; Voilley i wsp.
1994; McDonald et al. 1994; Ludwig et al. 1998; Garty & Palmer 1997).
Application
Anti-Epithelial Sodium Channel-α Antibody to przeciwciało przeciwko nabłonkowemu kanałowi sodowemu-α do stosowania w WB.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL i preparatów błonowych z mózgu szczura, patrz protokół przygotowania błon w sekcji Pomoc techniczna\Ogólne informacje techniczne\Metody ogólne na stronie www.chemicon.com.
Oczekiwane jest pasmo 83-90 kDa.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Neuroinflammation & Pain
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje szczurzy nabłonkowy kanał sodowy alfa (ENaC alfa). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z innymi podjednostkami ENaC.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 0,1% BSA i 0,1% azydku sodu.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Struktury nabłonkowe
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaizun Hu et al.
American journal of hypertension, 36(9), 509-516 (2023-05-12)
Our previous studies showed that renal medullary sphingosine-1-phosphate receptor 1 (S1PR1) mediated sodium excretion, high salt intake increased S1PR1 level, deoxycorticosterone acetate (DOCA) blocked high salt-induced S1PR1 in the renal medulla, and that conditional knockout of S1PR1 in the collecting
Noriatsu Shigemura et al.
Nutrients, 11(9) (2019-09-25)
The systemic renin-angiotensin system (RAS) is an important regulator of body fluid and sodium homeostasis. Angiotensin II (AngII) is a key active product of the RAS. We previously revealed that circulating AngII suppresses amiloride-sensitive salt taste responses and enhances the
Estrogen increases ENaC activity via PKC? signaling in renal cortical collecting duct cells.
Yusef, YR; Thomas, W; Harvey, BJ
Physiological Reports null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB3530P04053252336423