Merck
AB3270
Przeciwciało przeciwko kotransporterowi K+-Cl- 4
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
KCC4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC12A7(10723)
Immunogen
16-aminokwasowy peptyd w cytoplazmatycznym N-końcu mysiego KCC4.
Application
Anti-K+-Cl-Cotransporter 4 Antibody to przeciwciało przeciwko K+-Cl-Cotransporter 4 do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
Przybliżony rozmiar na zredukowanym westernie wynosi 120-140 kDa; zdecydowanie zaleca się stosowanie preparatów membranowych i inhibitorów proteazy. Patrz protokół w sekcji Serwis techniczny jako www.chemicon.com.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje K+ Cl- Cotransporter-4 (KCC4). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z innymi KCC lub CCC.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Sekwencja immunogenu jest w 81% homologiczna z ludzkim KCC4. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 100 mM Tris, pH 7,5, zawierający 0,2% BSA i 0,05% azydku sodu.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB327004053252589294