Kluczowe dokumenty
AB3073
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw akwaporynie 6, postać specyficzna dla nerek
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
AQP6, AQP2L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AQP6(363)
Opis ogólny
Woda jest kluczowym składnikiem wszystkich żywych komórek. Co ciekawe, błony tkanek wykazują wysoki stopień przepuszczalności wody. Czerwone krwinki ssaków, proksymalne kanaliki nerkowe i zstępująca cienka kończyna Henlego są wyjątkowo przepuszczalne dla wody. Woda przenika przez hydrofobowe błony plazmatyczne albo przez zwykłą dyfuzję, albo przez mechanizm ułatwionego transportu, w którym pośredniczy specjalne białko "akwaporyna". W ciągu ostatniej dekady geny dla kilku członków rodziny akwaporyn zostały sklonowane, uległy ekspresji, a ich dystrybucja została zbadana w wielu tkankach. Akwaporyna-0 lub MIP26 (główne białko wewnętrzne 26 kDa) i akwaporyna-1 (oczyszczona z czerwonych krwinek) zwana również CHIP-28 (integralne białko tworzące kanał, 28 kDa; 268 AA; locus genu 7p14) stanowi podstawę rosnącej rodziny akwaporyn. Specyficzna dla soczewki akwaporyna-0 stanowi do 80% całkowitego białka błony soczewki. Wady MIP26 są przyczyną zaćmy autosomalnej dominującej. Mutacja zaćmy Frasera (CAT-FR lub Shriveled) jest indukowanym transpozonem błędem splicingu, który zastępuje długą sekwencję powtórzenia terminalnego na c-końcu MIP. Mutacja zmętnienia soczewki (LOP) jest substytucją AA, która hamuje celowanie MIP do błony komórkowej. Akwaporyna-6 (WCH3 lub hKID lub podobna do AQP2; 282 aa; 29 kDa; chromosom 12q13) występuje tylko w nerkach o niskiej przepuszczalności wody. Przewiduje się, że rodziny białek akwaporyn zawierają sześć domen transbłonowych. Przewiduje się, że N i C-końce są cytoplazmatyczne. Akwaporyna-6 wykazuje największą homologię z hMIP (48%) i hAQP-2 (52%). Wykazuje również podobieństwo do ludzkiego MIWC (AQP4; 34%), CHIP-28 (AQP1; 38%) i GLIP (AQP3; 22%).
Specyficzność
Woda jest kluczowym składnikiem wszystkich żywych komórek. Co ciekawe, błony tkanek wykazują wysoki stopień przepuszczalności wody. Czerwone krwinki ssaków, proksymalne kanaliki nerkowe i zstępująca cienka kończyna Henlego są wyjątkowo przepuszczalne dla wody. Woda przenika przez hydrofobowe błony plazmatyczne albo przez zwykłą dyfuzję, albo przez mechanizm ułatwionego transportu, w którym pośredniczy specjalne białko "akwaporyna". W ciągu ostatniej dekady geny dla kilku członków rodziny akwaporyn zostały sklonowane, uległy ekspresji, a ich dystrybucja została zbadana w wielu tkankach. Akwaporyna-0 lub MIP26 (główne białko wewnętrzne 26 kDa) i akwaporyna-1 (oczyszczona z czerwonych krwinek) zwana również CHIP-28 (integralne białko tworzące kanał, 28 kDa; 268 AA; locus genu 7p14) stanowi podstawę rosnącej rodziny akwaporyn. Specyficzna dla soczewki akwaporyna-0 stanowi do 80% całkowitego białka błony soczewki. Wady MIP26 są przyczyną zaćmy autosomalnej dominującej. Mutacja zaćmy Frasera (CAT-FR lub Shriveled) jest indukowanym transpozonem błędem splicingu, który zastępuje długą sekwencję powtórzenia terminalnego na c-końcu MIP. Mutacja zmętnienia soczewki (LOP) jest substytucją AA, która hamuje celowanie MIP do błony komórkowej. Akwaporyna-6 (WCH3 lub hKID lub podobna do AQP2; 282 aa; 29 kDa; chromosom 12q13) występuje tylko w nerkach o niskiej przepuszczalności wody. Przewiduje się, że rodziny białek akwaporyn zawierają sześć domen transbłonowych. Przewiduje się, że N i C-końce są cytoplazmatyczne. Akwaporyna-6 wykazuje największą homologię z hMIP (48%) i hAQP-2 (52%). Wykazuje również podobieństwo do ludzkiego MIWC (AQP4; 34%), CHIP-28 (AQP1; 38%) i GLIP (AQP3; 22%)
Immunogen
Do produkcji przeciwciał wybrano syntetyczny peptyd 19 AA w domenie końca karboksylowego ludzkiego AQP6 (Ma et al. 1996). Przewiduje się, że domena ta jest cytoplazmatyczna.
Epitop: forma specyficzna dla nerek
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko akwaporynie 6, forma specyficzna dla nerek jest przeciwciałem przeciwko akwaporynie 6 do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 μg/ml przy użyciu techniki chemiluminescencji Immunohistochemia: Zalecamy stosowanie przeciwciała oczyszczonego metodą powinowactwa w stężeniu 2-10 μg/ml w utrwalonych paraformaldehydem skrawkach tkanek.
ELISA: 0,5-1,0 μg/ml
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Postać fizyczna
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa w PBS zawierającym 0,1% BSA jako stabilizator. Bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria V Yusenko et al.
International journal of biological sciences, 5(6), 517-527 (2009-08-15)
Due to overlapping morphology, malignant chromophobe renal cell carcinomas (RCC) and benign renal oncocytomas (RO) may pose a diagnostic problem. In the present study, we have applied different algorithms to evaluate the data sets obtained by hybridisation of pooled and
Andrea Molinas et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 5, 98-98 (2017-12-07)
Normal epithelial and endothelial renewal and healing after bacterial and viral challenges are essential for homeostasis along the intestine and the blood and lymphatic vessels. We thus investigated whether and how virus affects migration of human epithelial cells and specifically