Merck
AB26
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgG (10 ml) KC
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IP
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
antibody form
serum
Quality Level
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy.