Merck
AB2257
Przeciwciało przeciwko transporterowi pęcherzykowemu GABA
serum, from rabbit
Synonim(y):
GABA and glycine transporter, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, solute carrier family 32, member 1, vesicular inhibitory amino acid transporter
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
monkey, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC32A1(140679)
mouse ... Slc32A1(22348)
General description
Około 57 kDa
Pęcherzykowy transporter GABA (VGAT), pierwszy molekularnie zidentyfikowany pęcherzykowy transporter aminokwasów, różni się strukturą od wcześniej sklonowanych pęcherzykowych transporterów neuroprzekaźników i definiuje nową rodzinę genów. VGAT jest silnie skoncentrowany w zakończeniach nerwowych neuronów GABAergicznych w mózgu i rdzeniu kręgowym, ale także w zakończeniach nerwów glicynergicznych. W przeciwieństwie do tego, boutony włókien omszonych hipokampa, które są glutaminergiczne, ale wiadomo, że zawierają GABA, nie wykazują immunoreaktywności VGAT. Chociaż zdecydowana większość zakończeń nerwowych zawierających GABA lub glicynę jest immunopozytywna dla VGAT, subpopulacje zakończeń nerwowych bogatych w GABA lub glicynę wydają się nie posiadać tego białka. Dodatkowe transportery pęcherzykowe lub alternatywne sposoby uwalniania mogą zatem przyczyniać się do hamującej neurotransmisji, w której pośredniczą te dwa aminokwasy.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Pęcherzykowy transporter GABA sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi.
Application
Analiza immunohistochemiczna:
Rozcieńczenie 1:50 - 1:500 z poprzedniej partii wykryło transporter vesiluar GABA przy użyciu IHC-Select Detection z HRP-DAB.
Anti-Vesicular GABA Transporter Antibody to przeciwciało przeciwko pęcherzykowemu transporterowi GABA do stosowania w WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Nr kat. # AB2257 rozpoznaje VGAT.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4) 15mM NaCl z 0,05% NaN3.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat mózgu szczura.
Routinely evaluated by Western Blot on rat brain lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 - 1:1,000 dilution of this lot detected vesicular GABA transporter on 10 µg of rat brain lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB225704053252327384