Kluczowe dokumenty
AB1967
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αIIb Antibody, cytoplasmic domain
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Glycoprotein IIb, CD41 Antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Specyficzność
Human integrin alpha Iib
Immunogen
Epitope: cytoplasmic domain
Synthetic peptide corresponding to the cytoplasmic domain of human integrin alphaIIb
conjugated to KLH. (a.a. 1020-1039, KVGFFKRNRPPLEEDDEEGE)
Zastosowanie
Anti-Integrin αIIb Antibody, cytoplasmic domain is an antibody against Integrin αIIb for use in ELISA & IP.
Immunoprecipitation
ELISA: Direct 1:500 with 5% milk in PBS or TBS at pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Postać fizyczna
Whole rabbit serum. Liquid containing no preservative.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20ºC in undiluted aliquots for up to twelve months from date of receipt. Avoid
repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mareike G Posner et al.
The Journal of biological chemistry, 291(6), 2764-2776 (2015-12-03)
Extracellular fibrinogen-binding protein (Efb) from Staphylococcus aureus inhibits platelet activation, although its mechanism of action has not been established. In this study, we discovered that the N-terminal region of Efb (Efb-N) promotes platelet binding of fibrinogen and that Efb-N binding