Kluczowe dokumenty
AB16528
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NIK, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
NFkB inducing Kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K14(9020)
Specyficzność
Czynnik jądrowy kappa B (NF-kB) jest wszechobecnym czynnikiem transkrypcyjnym i istotnym mediatorem ekspresji genów podczas aktywacji odpowiedzi immunologicznej i zapalnej. NF-kB pośredniczy w ekspresji wielu różnych genów w odpowiedzi na bodźce zewnątrzkomórkowe, w tym IL-1, TNFalfa, LPS i mitogeny. Kinaza białkowa serynowo-treoninowa, która pośredniczy w aktywacji NF-kB przez IL-1, TNFa i CD95, została niedawno zidentyfikowana i oznaczona jako NIK (dla kinazy indukującej NF-kB) (Malinin i in. 1997). NIK jest aktywatorem kinazy IkB alfa i beta (IKKalfa i IKKbeta) (Regnier i wsp. 1997; Woronicz i wsp. 1997; Ling i wsp. 1998; Nakano i wsp. 1998). Dlatego NIK jest kluczową cząsteczką w szlaku sygnałowym NF-kB prowadzącym do indukcji ekspresji różnych genów w odpowiedzi na cytokiny prozapalne i produkty bakterii.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Królicze przeciwciało poliklonalne anty-NIK było hodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom od 931 do 947 ludzkiego NIK (Malinin et al. 1997).
Zastosowanie
Anti-NIK Antibody, C-terminus jest przeciwciałem przeciwko NIK do stosowania w WB.
Western blot
Lizat komórek 293 może być użyty jako kontrola pozytywna.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2