Merck
AB1632
Przeciwciało przeciw syntazie tlenku azotu I
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
NOS I, bNOS, nNOS
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
8
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nos1(18125)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 724-739 ludzkiego NOS mózgu, sprzężony z KLH.
Application
Anti-Nitric Oxide Synthase I Antibody to przeciwciało przeciwko syntazie tlenku azotu I do stosowania w testach ELISA, WB, IH.
Immunohistochemia: Stosować w stężeniu 5-10 μg/ml na skrawkach neuronów szczura utrwalonych 3,5% paraformaldehydem. Inkubować przez noc w temperaturze 4°C w rozcieńczeniu 1:100 - 1:500. Wykrywanie ABC (peroksydazy). Pozytywne barwienie komórek Purkinjego i neuronów pierwotnych warstwy 5.
Western blot: 1 - 10 μg/ml z detekcją chemiluminescencyjną. Wyższe stężenia przeciwciała mogą być konieczne, jeśli stosowana jest detekcja kolorymetryczna. Rozcieńczenie przeciwciała będzie się również różnić w zależności od stężenia antygenu. Następnie przeciwciało powinno rozpoznawać białko 155 kDa.
ELISA: Stosować w stężeniu 1,0 μg/ml lub niższym na płytkach pokrytych 50-100 ng antygenu peptydowego.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Oxidative Stress
Biochem/physiol Actions
Reaktywny z ludzką mózgową NOS-I (nNOS). Wiązanie przeciwciała jest neutralizowane w Western blot przez wstępną adsorpcję peptydem immunogennym. Sekwencja ta jest wysoce konserwatywna u ludzi, szczurów i myszy.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa peptydowego. Dostarczana w roztworze 1 mg/ml w PBS, pH 7,4, zawierającym 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać wielokrotnego rozmrażania i ponownego zamrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c