AB15610-I
Anti-Prohormone Convertase PC2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
KEX2-like endoprotease 2, NEC 2, PC2, Prohormone convertase 2, Proprotein convertase 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCSK2(5126)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Hormones & Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Prohormone Convertase PC2 in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1