AB15414
Anti-MAP1LC3 C Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C, MAP1A/1B LC3 C, MAP1 LC3, LC3 C
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP1LC3B(81631)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Immunocytochemistry: 1:100-1:1,000
Immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.