Kluczowe dokumenty
AB15334
Sigma-Aldrich
Anti-Nab2 Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
NGFI-A-binding protein-2, EGR-1-binding protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAB2(4665)
Specyficzność
Nab2 (NGFI-A-binding protein-2, EGR-1-binding protein 2). By Western blot the antibody recognizes a band at ~57 kDa in mouse brain lysate.
Zastosowanie
Anti-Nab2 Antibody detects level of Nab2 & has been published & validated for use in WB.
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Developmental Neuroscience
Western blot: 1:1,000-1:5,000 on extracts from mouse brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Opis wartości docelowych
57 kDa
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samira Chandwani et al.
PloS one, 8(10), e76842-e76842 (2013-11-10)
Neurotrophins and modifiers of chromatin acetylation and deacetylation participate in regulation of transcription during neuronal maturation and maintenance. The striatal medium spiny neuron is supported by cortically-derived brain derived neurotrophic factor and is the most vulnerable neuron in Huntington's disease