Merck
AB1528
Przeciwciało przeciwko czynnikowi wzrostu nerwów-β
serum, Chemicon®
Synonim(y):
NGFbeta
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, chicken, mouse
should not react with
bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGF(4803)
Immunogen
Myszy czynnik wzrostu nerwów-beta oczyszczony z gruczołów ślinowych.
Application
Immunohistochemia w stężeniu 1:500-1:5 000 (patrz sugerowany protokół).
Immunoblotting w stosunku 1:500-1:5,000.
ELISA w stosunku 1:500-1:5,000.
Hamowanie aktywności biologicznej in vitro przy 1:10-1:50.
AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA: Neutralizuje NGF, ale nie inne neurotrofiny.
Do badań in vivo na zwierzętach używać czystego roztworu (5-10 μL/g masy ciała).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj czynnik wzrostu nerwów-β za pomocą tego przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu nerwów-β zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
Czynnik wzrostu nerwów-beta (NGF). Mniej niż 1% reaktywności krzyżowej z rekombinowanym ludzkim NT4 i BDNF i około 2% dla NT3 w teście ELISA.
Physical form
Całe surowice odpornościowe owiec. Liofilizowane. Rozpuścić w 250 μl sterylnej wody destylowanej.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od -20°C do -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB152804053252370564