Kluczowe dokumenty
AB15171
Sigma-Aldrich
Anti-Plasticity Related Gene 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
PRG-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (immunogen homology), human (immunogen homology)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier Q5VX23 has been merged into Q8TBJ4. Full details can be found on the UniProt database.
Specyficzność
Plasticity related gene 3 (PRG-3). By Western blot the antibody recognizes a band at ~35 kDa in mouse brain lysate. An additional band at ~77 kDa may be seen depending on sample and antibody concentration used.
Immunogen
Synthetic peptide from human/rat/mouse PRG-3.
Zastosowanie
Plasticity Related Gene 3 is an antibody targeting the Plasticity Related Gene 3 protein, validated for use in WB.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2