Kluczowe dokumenty
AB10627
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Omentin
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITLN1(55600)
Opis ogólny
Lektyna zależna od wapnia z powinowactwem do furanozydów, takich jak galaktofuranozyl w arabinogalaktanach bakteryjnych. Omentyna o pozornej masie cząsteczkowej 30 kD migruje do 40 kD w warunkach redukujących z powodu glikozylacji. Omentyna, nowe białko wydzielnicze specyficzne dla trzewnej tkanki tłuszczowej, zwiększa stymulowany insuliną transport glukozy w adipocytach podskórnych i omentalnych, a zatem może być zaangażowana w patogenezę otyłości.
Specyficzność
Rozpoznaje Omentin w metodzie western blotting.
Immunogen
Epitop: Aminokwasy 95-115 ludzkiej omentyny.
Syntetyczny peptyd: TVGDRWSSQQGSKADYPEGDG, odpowiadający aminokwasom 95-115 ludzkiej omentyny.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Omentin wykrywa poziom Omentin i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1:2 000-1:5 000 z użyciem ECL. Reaguje z białkiem ~40 kDa Omentin znakowanym His. Sugerowany bufor blokujący i rozcieńczający to PBST z 0,05% Tween-20 i 5% odtłuszczonym mlekiem. Sugerowany czas inkubacji to 1 godzina w temperaturze pokojowej.
ELISA, bezpośredni i pośredni: 1:2,000-1:5,000.
Opis wartości docelowych
30-40 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn w PBS, pH 7,4. Nie zawiera konserwantów.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kseniia V Dracheva et al.
Non-coding RNA, 9(6) (2023-11-21)
Obesity is a significant risk factor for the development of type 2 diabetes mellitus (T2DM). Adipose tissue dysfunction can affect the pool of circulating exosomal miRNAs, driving concomitant disease in obesity. These exosomal miRNAs can reflect adipose tissue functionality, thus
Chi-Lam Au-Yeung et al.
Nature communications, 11(1), 3546-3546 (2020-07-17)
Advanced ovarian cancer usually spreads to the omentum. However, the omental cell-derived molecular determinants modulating its progression have not been thoroughly characterized. Here, we show that circulating ITLN1 has prognostic significance in patients with advanced ovarian cancer. Further studies demonstrate