AB10522
Anti-Neuropilin-2 Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor 2, neuropilin 2, receptor for VEGF165 and semaphorins class 3, vascular endothelial growth factor-165 receptor 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRP2(8828)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected Neuropilin-2 on 10 µg of mouse P1 brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Mouse P1 brain tissue lysate
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1