Merck
AB10340
Przeciwciało przeciwko kasecie wiążącej ATP, podrodzina B (MDR/TAP), członek 1A
serum, Chemicon®
Synonim(y):
ATP binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, ATP-binding cassette, sub-family A member 1, ATP-binding cassette, sub-family A, member 1, Cholesterol ef
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
141 kDa
Białko to należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Istnieje siedem podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Podrodzina MDR/TAP jest zaangażowana w oporność wielolekową. Mutacje w tym genie mogą być związane ze zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, cukrzycą insulinozależną i celiakią.
Immunogen
Epitop: AA N629 - W704
Rekombinant
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:5000 tej partii wykryło rekombinowane białko ABC wyrażone za pomocą bakulowirusa.
Anti-ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1A wykrywa poziomy białek kasety wiążącej ATP i został opublikowany i zwalidowany do stosowania w WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Toxicology & Drug Resistance
Physical form
Surowica królicza z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot on baculovirus expressed recombinant ABC protein.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adám Sike et al.
PloS one, 9(1), e84915-e84915 (2014-01-11)
The multidrug-resistant phenotype of tumor cells is acquired via an increased capability of drug efflux by ABC transporters and causes serious problems in cancer treatment. With the aim to uncover whether changes induced by epigenetic mechanisms in the expression level
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB1034004053252625886