Nazwa produktu
Gąbka w sztyfcie eMcollect, Diluent: Buffered Peptone Water in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL, bag of 10 × 10 (Zip bags)
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
12 mo.
feature
Diluent: Buffered Peptone Water in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL
packaging
bag of 10 × 10 (Zip bags)
box of 100 units
technique(s)
microbiological culture: suitable
L × W × thickness
8 cm × 4 cm × 1.2—1.6 cm, Sponge Size
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
- Gwarancja sterylności: Każda gąbka poddawana jest sterylizacji promieniami gamma, z minimalną dawką 20 kiloGrays, dzięki czemu jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń.
- Wysokiej jakości materiały: Gąbka wykonana jest z najwyższej jakości celulozy o wymiarach 8 x 4 cm i grubości od 1,2 do 1,6 cm. Gąbka jest zamknięta w niebieskim plastikowym rękawie wyposażonym w zaciski zwalniające dla łatwej obsługi.
- Rozcieńczalniki zgodne z normami: Rozcieńczalniki dostarczane z chusteczkami są produkowane zgodnie z normami ISO11133, zapewniając spójność i niezawodność.
General description
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbkowania.
Gąbkowy patyczek ma niebieski kolor i jest wykonany z tworzywa sztucznego wyposażonego w zaciski zwalniające. Jest dostarczany w łatwej do otwarcia niebieskiej, wstępnie przyciętej torebce do pobierania próbek wraz z obszarem 20 * 32,5 cm do napisania "informacji o próbce".
Torebka jest dostarczana z samoprzylepną etykietą zamykającą dla ochrony próbki.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c