Nazwa produktu
eMcollect Sponge, Diluent: Buffered Peptone Water in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL, bag of 5 × 20 units
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
12 mo.
feature
Diluent: Buffered Peptone Water in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL
packaging
box of 100 units
bag of 5 × 20 units
technique(s)
microbiological culture: suitable
L × W × thickness
8 cm × 4 cm × 1.2—1.6 cm, Sponge Size
bag L × W
30 cm × 40 cm
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
Powiązane kategorie
Application
Features and Benefits
- Gąbka najwyższej jakości: Wykonana z wysokiej jakości celulozy, zapewniająca skuteczne pobieranie próbek. Wygodne
- Opakowanie: Dostarczany w niebieskiej, wstępnie przyciętej torbie do pobierania próbek (20 x 32,5 cm), którą można łatwo otworzyć.
- Duży obszar do pisania: Duża przestrzeń do zapisywania informacji o próbce, zwiększająca identyfikowalność.
- Etykieta samoprzylepna: Zapewnia bezpieczne zamknięcie torebki w celu zachowania integralności próbki.
- Sterylizacja: Sterylizacja promieniami gamma zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z normami zdrowotnymi.
- Informacje o identyfikowalności: Każdy produkt/pudełko zawiera nadrukowany numer referencyjny, oznaczenie, numer partii, kod rozcieńczalnika, datę produkcji i datę ważności.
- Skuteczne wykrywanie patogenów: Specjalnie zaprojektowany do wykrywania Listerii, Salmonelli i innych patogenów, przyczyniając się do bezpieczeństwa żywności.
- Niezawodna metoda pobierania próbek: Skalibrowany rozcieńczalnik zapewnia prawidłowe pobieranie i przechowywanie próbek do badań.
- Długi okres trwałości: Okres trwałości wynoszący 12 miesięcy umożliwia efektywne zarządzanie zapasami i zmniejsza ilość odpadów.
General description
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbkowania.
Wacik jest dostarczany w łatwej do otwarcia niebieskiej, wstępnie przyciętej torebce do pobierania próbek wraz z obszarem 20 * 32,5 cm do napisania "informacji o próbce".
Torebka jest wyposażona w samoprzylepną etykietę zamykającą dla ochrony próbki.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c