Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
42141504
NACRES:
NA.28
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
12 mo.
feature
Diluant: Buffered peptone water
packaging
box of 120 units, bag of 20 × 6 (Zip bags)
technique(s)
microbiological culture: suitable
bag L × W
30 cm × 40 cm
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
eMcollect Cloth Swab to niebieski wacik z włókniny przeznaczony do kwalifikacji środków dezynfekujących po procedurze dezynfekcji. Wymazówka ma strukturę plastra miodu o wymiarach 34*16 cm.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbki.
Wymazówka jest dostarczana w łatwym do otwarcia niebieskim woreczku do pobierania próbek wraz z pustym obszarem o wymiarach około 20*32,5 cm na "informacje o próbce".
Torebka jest wyposażona w samoprzylepną etykietę zamykającą dla ochrony próbki.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbki.
Wymazówka jest dostarczana w łatwym do otwarcia niebieskim woreczku do pobierania próbek wraz z pustym obszarem o wymiarach około 20*32,5 cm na "informacje o próbce".
Torebka jest wyposażona w samoprzylepną etykietę zamykającą dla ochrony próbki.
Application
eMcollect Cloth Swab służy do pobierania próbek z powierzchni roboczych w celu wykrywania patogenów w przemyśle spożywczym. Typowe patogeny, które można wykryć to Listeria spp., Salmonella spp. lub podobne.
Features and Benefits
- Zapewnienie sterylności: Każda chusteczka do pobierania próbek poddawana jest sterylizacji promieniami gamma, przy minimalnej dawce 20 kiloGrays, aby zapewnić, że chusteczki są wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
- Wysokiej jakości materiały: Chusteczki są wykonane z połączenia wysokiej jakości tkanin i włóknin, które gwarantują, że są wolne od wszelkich substancji hamujących, które mogłyby zakłócać testy mikrobiologiczne.
- Rozcieńczalniki zgodne z normami: Rozcieńczalniki dostarczane z chusteczkami są produkowane zgodnie z normami ISO11133, zapewniając spójność i niezawodność.
- Przyjazne dla użytkownika opakowanie: Chusteczki są pakowane w laserowo wycinaną torebkę z łatwym mechanizmem otwierania i możliwością ponownego zamykania, co pomaga zachować integralność próbki podczas transportu. Torebka jest również zaprojektowana do wydajnego mieszania w laboratorium, zapewniając, że próbki mogą być przetwarzane bez zanieczyszczeń.
- Wszechstronne i elastyczne: Chusteczki do pobierania próbek nadają się do stosowania na różnych powierzchniach, w tym na zamrożonych i nieregularnych kształtach. Ich elastyczna struktura pozwala na skuteczne pobieranie próbek w ciasnych przestrzeniach, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności.
- Identyfikacja wizualna: Niebieski kolor chusteczek i woreczków pomaga w szybkiej identyfikacji wszelkich ciał obcych podczas inspekcji, ponieważ nienaturalny kolor wyróżnia się na tle większości powierzchni.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wymazówka eMcollect
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A04531 | 04065271264410 |