Merck
A04530
Wymazówka eMcollect
Diluent: BPW at 10% neutralizing agent in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL, bag of 20 × 6 Zip bags
Synonim(y):
Wacik do pobierania próbek, Ściereczka do pobierania próbek drobnoustrojów
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
42141504
NACRES:
NA.28
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Wymazówka eMcollect, Diluent: BPW at 10% neutralizing agent in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL, bag of 20 × 6 Zip bags
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
12 mo.
feature
Diluent: BPW at 10% neutralizing agent in bag with closure label, Calibrated dose: 10 mL
packaging
box of 120 units
bag of 20 × 6 Zip bags
technique(s)
microbiological culture: suitable
bag L × W
30 cm × 40 cm
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
Application
eMcollect Cloth Swab służy do pobierania próbek z powierzchni roboczych w celu wykrywania patogenów w przemyśle spożywczym. Typowe patogeny, które można wykryć to Listeria spp., Salmonella spp. lub podobne.
Features and Benefits
  • Zapewnienie sterylności: Każda chusteczka do pobierania próbek poddawana jest sterylizacji promieniami gamma, przy minimalnej dawce 20 kiloGrays, aby zapewnić, że chusteczki są wolne od zanieczyszczeń.
  • Wysokiej jakości materiały: Chusteczki są wykonane z połączenia wysokiej jakości tkanin i włóknin, które gwarantują, że są wolne od wszelkich substancji hamujących, które mogłyby zakłócać testy mikrobiologiczne.
  • Rozcieńczalniki zgodne z normami: Rozcieńczalniki dostarczane z chusteczkami są produkowane zgodnie z normami ISO 11133, zapewniając spójność i niezawodność.
  • Przyjazne dla użytkownika opakowanie: Chusteczki są pakowane w laserowo wycinaną torebkę z łatwym mechanizmem otwierania i możliwością ponownego zamykania, co pomaga zachować integralność próbki podczas transportu. Torebka jest również zaprojektowana do wydajnego mieszania w laboratorium, zapewniając, że próbki mogą być przetwarzane bez zanieczyszczeń.
  • Wszechstronne i elastyczne: Chusteczki do pobierania próbek nadają się do stosowania na różnych powierzchniach, w tym na zamrożonych i nieregularnych kształtach. Ich elastyczna struktura pozwala na skuteczne pobieranie próbek w ciasnych przestrzeniach, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności.
  • Identyfikacja wizualna: Niebieski kolor chusteczek i woreczków pomaga w szybkiej identyfikacji wszelkich ciał obcych podczas inspekcji, ponieważ nienaturalny kolor wyróżnia się na tle większości powierzchni.
General description
eMcollect Cloth Swab to niebieski wacik z włókniny przeznaczony do kwalifikacji środków dezynfekujących po procedurze dezynfekcji. Wymazówka ma strukturę plastra miodu o wymiarach 34*16 cm.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbki.
Wymazówka jest dostarczana w łatwej do otwarcia niebieskiej, wstępnie przyciętej torebce do pobierania próbek wraz z pustym obszarem o wymiarach około 20*32,5 cm na "informacje o próbce".
Torebka jest wyposażona w samoprzylepną etykietę zamykającą dla ochrony próbki
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c