Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
42141504
NACRES:
NA.28
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile; γ-irradiated
product line
eMcollect
shelf life
24 mo.
feature
Dry twirl sampling bag
packaging
bag of 25 × 12 units, box of 300 units
technique(s)
microbiological culture: suitable
bag L × W
30 cm × 40 cm
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
General description
eMcollect Cloth Swab to niebieski wacik z włókniny przeznaczony do kwalifikacji środków dezynfekujących po procedurze dezynfekcji.
Wacik ma strukturę plastra miodu o wymiarach 34 * 16 cm.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbkowania.
Wacik jest dostarczany z łatwym do otwarcia niebieskim woreczkiem do pobierania próbek typu twirl wraz z pustym obszarem o wymiarach około 18 * 30 cm na "informacje o próbce".
Wacik ma strukturę plastra miodu o wymiarach 34 * 16 cm.
Jest w stanie pobierać próbki mikroorganizmów nawet w obecności śladów środka dezynfekującego na powierzchni próbkowania.
Wacik jest dostarczany z łatwym do otwarcia niebieskim woreczkiem do pobierania próbek typu twirl wraz z pustym obszarem o wymiarach około 18 * 30 cm na "informacje o próbce".
Application
eMcollect Cloth Swab służy do pobierania próbek z powierzchni roboczych w celu wykrywania patogenów w przemyśle spożywczym. Typowe patogeny, które można wykryć to Listeria spp., Salmonella spp. lub podobne.
Features and Benefits
- Zapewnienie sterylności: Każda chusteczka do pobierania próbek poddawana jest sterylizacji promieniami gamma, przy minimalnej dawce 20 kiloGrays, aby zapewnić, że chusteczki są wolne od zanieczyszczeń.
- Wysokiej jakości materiały: Chusteczki są wykonane z połączenia wysokiej jakości tkanin i włóknin, które gwarantują, że są wolne od wszelkich substancji hamujących, które mogłyby zakłócać testy mikrobiologiczne.
- Przyjazne dla użytkownika opakowanie: Chusteczki są zapakowane w laserowo wycinany woreczek z łatwym mechanizmem otwierania i możliwością wielokrotnego zamykania, co pomaga zachować integralność próbki podczas transportu. Torebka jest również zaprojektowana do wydajnego mieszania w laboratorium, zapewniając, że próbki mogą być przetwarzane bez zanieczyszczeń.
- Wszechstronne i elastyczne: Chusteczki do pobierania próbek nadają się do stosowania na różnych powierzchniach, w tym na zamrożonych i nieregularnych kształtach. Ich elastyczna struktura pozwala na skuteczne pobieranie próbek w ciasnych przestrzeniach, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności.
- Identyfikacja wizualna: Niebieski kolor chusteczek i woreczków pomaga w szybkiej identyfikacji wszelkich ciał obcych podczas inspekcji, ponieważ nienaturalny kolor wyróżnia się na tle większości powierzchni.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wymazówka eMcollect
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A04522 | 04065271263888 |