Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
Quality Level
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
30 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling