Key Documents
9Q071W
Sigma-Aldrich
Anti-S. Paratyphi Antibody, clone 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
clone 1
monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, all
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3
Opis ogólny
S. paratyphi lysate
Specyficzność
Specific for S. paratyphi
Zastosowanie
Recommended pair for double antibody immunoassay: Coating: MABX8742; Labeling: MABX8741
Postać fizyczna
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% NaN3
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.