Kluczowe dokumenty
9Q0718
Przeciwciało MAb przeciwko rotawirusowi A, klon 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
clone 1
monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
all, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
Opis ogólny
Lizat wirusowy
Specyficzność
Specyficzny dla nienaruszonego wirusa szczepów: Rotawirus Rhesus, ludzki rotawirus szczep WA, SA11 itp.
Zastosowanie
Zalecana para do testu immunologicznego z podwójnym przeciwciałem: Powłoka: MABX8452; znakowanie: MABX8451
Postać fizyczna
50 mM NaCl, 10 mM PBS pH 7,5, z 0,1% NaN3
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2