Dokumenty
96100047-M
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
producent / nazwa handlowa
Vantage
metody
protein purification: suitable
Długość
24.9 cm (9.8 in.)
Średnica
2.2 cm (0.9 in.)