Kluczowe dokumenty
96100027-M
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Materiały
glass filled polypropylene surface (exterior)
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Vantage
metody
protein purification: suitable
Średnica
4.4 cm (1.7 in.)