Kluczowe dokumenty
96100025
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Materiały
glass filled polypropylene surface (exterior)
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Vantage
metody
protein purification: suitable
Średnica
2.2 cm (0.9 in.)