Merck
8.56080
H-Thr(tBu)-Sulfamylbutyryl NovaSyn® Żywica TG
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Wstępnie załadowana żywica zabezpieczająca do syntezy C-końcowo zmodyfikowanych peptydów treoninowych metodą Fmoc SPPS. Łącznik jest aktywowany do rozszczepienia przez nukleofile poprzez metylację przy użyciu TMS-diazometanu.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.18 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Base resin is amino PEG-PS-polymer (90µm)
Other Notes
Zastępuje: 04-12-3732
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856080000504027269118310
856080000104027269118303