Merck
8.56062
Żywica H-Thr(tBu)-2-ClTrt
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy chronionych kwasów peptydowych zawierających C-końcową resztę aminokwasową treoniny za pomocą Fmoc SPPS. Rozszczepienie zabezpieczonego peptydu jest realizowane przez traktowanie 1% TFA w DCM lub 20% TFE w DCM
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Other Notes
Zastępuje: 04-12-2812
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856062000504027269117597
856062000104027269117580