Merck
8.56046
Fmoc-His(Trt)-NovaSyn® TGT
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy kwasów peptydowych zawierających C-końcową resztę aminokwasową histydyny metodą Fmoc SPPS.
Baza NovaSyn TG jest kompozytem słabo usieciowanego polistyrenu i glikolu polietylenowego o masie cząsteczkowej 3000-4000 MW. Synteza peptydów zachodzi na końcach łańcuchów PEG, które zostały sfunkcjonalizowane za pomocą TFA-labile Wang-type linker. Żywice NovaSyn TG są idealne do syntezy trudnych i długich peptydów, ponieważ PEG pomaga rozpuszczać rosnące łańcuchy peptydowe i zwiększać izolację miejsca, poprawiając w ten sposób wydajność syntezy i jakość produktu peptydowego. Kulki o średnicy 90 μm charakteryzują się wąskim rozkładem wielkości, wysoką szybkością dyfuzji i doskonałymi właściwościami pęcznienia w szerokim zakresie rozpuszczalników, od toluenu po wodę, dzięki czemu idealnie nadają się do syntezy szeregowych i równoległych peptydów
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is PEG-PS-copoymer (90µm), functionalised with 4-carboxy-tritylchloride.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-2712
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856046000504027269116958
856046000104027269116941